Reversed phase bulk packing material
PRP-1 bulk resin, 7 µm, 100 Å, 1 g
Codice catalogo 554-1329
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Reversed phase bulk packing material
Codice catalogo 554-1329
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Polymer bulk packing material for reversed phase applications.
Chromatographic capacity and efficiency tests are conducted on both bulk and packed column resins to ensure product integrity.
Documents
Specifiche
Specifiche
- Dimensioni particelle:7 µm
- Conf:1 g
- Dimensioni pori:100 Å
- Descrizione:PRP-1 bulk resin
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



