GC septa, three layer
Three layer GC septa, 15 mm, 3,81 mm
Codice catalogo HAMI76016
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Vai a
Product Details & Documents
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
- Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
- Maximum temperature up to 400 °C
Specifiche
- Ø:15 mm
- Descrizione:Three layer GC septa
- Seq:13
- Spessore:3,81 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.