GC septa, three layer
Three layer GC septa, 13 mm, 3,81 mm
Codice catalogo 613-1520
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Vai a
Product Details & Documents
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
- Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
- Maximum temperature up to 400 °C
Specifiche
- Ø:13 mm
- Descrizione:Three layer GC septa
- Seq:11
- Spessore:3,81 mm
- Cat. No.:613-1520