Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elettrolita 1M KNO3, senza argento, 100 ml, 100 ml
Codice catalogo 620-4934
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
Codice catalogo 620-4934
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Numero CAS:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elettrolita 1M KNO3, senza argento, 100 ml, 100 ml
Numero CAS:  
Price
SFr. 45.50
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 ml
  • Descrizione:
    Elettrolita 1M KNO3, senza argento, 100 ml