BUFFER SET PH 4,01/7,00/9,21 1 * 3 pezzi
Codice catalogo 662-9248
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
BUFFER SET PH 4,01/7,00/9,21 1 * 3 pezzi
Codice catalogo 662-9248
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together
Standard per punto di fusione
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Semimaschere filtranti antipolvere, monouso, FFP1/FFP2, serie Classical e Comfort
Nome del fornitore: 3M
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido acetico ≥99.8% (by HPLC), HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Piastra Petri, PS
Nome del fornitore: VWR Collection