Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elettrolita Skylyte, 100 ml, 100 ml
Codice catalogo 662-9203
Nome del fornitore:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
Codice catalogo 662-9203
Nome del fornitore:  HAMILTON BONADUZ
Numero CAS:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elettrolita Skylyte, 100 ml, 100 ml
Numero CAS:  
Price
SFr. 44.30
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 ml
  • Descrizione:
    Elettrolita Skylyte, 100 ml
Specifiche