Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestelli
Pestelli
55 mm, 210 mm, 410-9124
Codice catalogo 410-9135
Nome del fornitore:   MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Codice catalogo 410-9135
Nome del fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Pestelli
55 mm, 210 mm, 410-9124
Price
SFr. 83.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifiche
  • Per:
    410-9124
  • Ø testa:
    55 mm
  • Lunghezza:
    210 mm
  • Seq:
    19