Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestelli
48 mm, 185 mm, 410-9113
  410-9323
Pestelli
  410-9323
Pestelli
Pestelli
48 mm, 185 mm, 410-9113
SFr. 76.00
1 * 1 ST
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
 : Prodotto in conformità a DIN 12906.
  • Per:
    410-9113
  • Ø testa:
    48 mm
  • Lunghezza:
    185 mm
  • Seq:
    18