Pestelli
30 mm, 135 mm, 410-9328
Catalog # 410-9132
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifications
- Per:410-9328
- Ø testa:30 mm
- Lunghezza:135 mm
- Seq:14