Pestelli
24 mm, 115 mm, 410-9326
Catalog # 410-9131
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifications
- Per:410-9326
- Ø testa:24 mm
- Lunghezza:115 mm
- Seq:12