Capsule da incenerimento
Piatto, 10 ml, 42×11 mm, - mm
Codice catalogo 459-2113
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Capsule da incenerimento
Codice catalogo 459-2113
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Vai a
Product Details & Documents
Piatti in porcellana, vetrificata, con eccezione del piano d'appoggio esterno.
- Resistente a una temperatura massima di 1000 °C
- Forma bassa senza beccuccio, forma profonda con beccuccio
Piatti rettangolari con pareti oblique.
Le dimensioni indicate L×P×A valgono per i piatti rettangolari; le dimensioni Ø×A si riferiscono ai piatti circolari.
Specifiche
- Tipo:Piatto
- Capacità:10 ml
- Seq:02
- L×P×A:- mm
- Ø est. × A:42×11 mm