Capsule da incenerimento
Piatto, 33 ml, -, 42×55×16 mm
Catalog # 459-0038
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Piatti in porcellana, vetrificata, con eccezione del piano d'appoggio esterno.
- Resistente a una temperatura massima di 1000 °C
- Forma bassa senza beccuccio, forma profonda con beccuccio
Piatti rettangolari con pareti oblique.
Le dimensioni indicate L×P×A valgono per i piatti rettangolari; le dimensioni Ø×A si riferiscono ai piatti circolari.
Specifications
- Tipo:Piatto
- Capacità:33 ml
- Seq:10
- L×P×A:42×55×16 mm
- Ø est. × A:-