Capsule da incenerimento
Alto, 15 ml, 40×21 mm, - mm
Codice catalogo 459-2121
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Capsule da incenerimento
Codice catalogo 459-2121
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Vai a
Product Details & Documents
Piatti in porcellana, vetrificata, con eccezione del piano d'appoggio esterno.
- Resistente a una temperatura massima di 1000 °C
- Forma bassa senza beccuccio, forma profonda con beccuccio
Piatti rettangolari con pareti oblique.
Le dimensioni indicate L×P×A valgono per i piatti rettangolari; le dimensioni Ø×A si riferiscono ai piatti circolari.
Specifiche
- Tipo:Alto
- Capacità:15 ml
- Seq:04
- L×P×A:- mm
- Ø est. × A:40×21 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.