Imbuti Büchner
290 ml, 90 mm
Codice catalogo 511-2506
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Vai a
Product Details & Documents
In porcellana, bianca smaltata.
Per filtro circolare di carta, come supporto per filtri a membrana e di carta.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 e 511-2500 non secondo DIN).
Specifiche
- Capacità:290 ml
- Seq:07
- per Ø filtro:90 mm