Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti Büchner
Imbuti Büchner
50 ml, 45 mm
Codice catalogo 511-2503
Nome del fornitore:   MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Imbuti Büchner
Codice catalogo 511-2503
Nome del fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Imbuti Büchner
Imbuti Büchner
50 ml, 45 mm
Price
91.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In porcellana, bianca smaltata.
Per filtro circolare di carta, come supporto per filtri a membrana e di carta.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 e 511-2500 non secondo DIN).
Specifiche
  • Capacità:
    50 ml
  • Seq:
    04
  • per Ø filtro:
    45 mm