Sample cuvettes
Sample cell, 25 mm, 60 mm, 10 ml, 25,4 mm, Vetro
Codice catalogo 705-0761
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
Specifiche
- Ø est:25 mm
- Cammino ottico:25,4 mm
- Volume:10 ml
- Materiale finestra:Vetro
- Descrizione:Sample cell
- Altezza:60 mm
- Seq:71