Orders LinkContactUsLinkComponent
Aluminium standard solution
Aluminio, Al, 100 mg/L, 100 mL
Codice catalogo HACH1417442
Nome del fornitore:   Hach
Aluminium standard solution
Codice catalogo HACH1417442
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Aluminium standard solution
Aluminium standard solution
Aluminio, Al, 100 mg/L, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 68.80
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in aluminium determinations.
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    100 mg/L
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Aluminio
  • Simbolo:
    Al
Specifiche