Pasteur pipettes
Graduated, 1 ml, 35 µl, 150 mm, -, 500/inner pack, 3000/carton
Codice catalogo GREI740301_3000
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Specifiche
- Confezione:500/inner pack, 3000/carton
- Sterili:-
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Graduated
- Lunghezza:150 mm
- Seq:01
- Volume gocce:35 µl