Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Fondo piatto (pozzetto a camino), naturale, 96, -
Codice catalogo 736-0121
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Codice catalogo 736-0121
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Fondo piatto (pozzetto a camino), naturale, 96, -
Price
279.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, untreated, without lid. These microplates are ideal for storage of DNA or RNA, stock cultures, and long-term storage of active agents. Versions available sterile or non sterile and with round, conical or flat bottom well shape.
  • Uniform external dimensions with 9 mm well to well spacing
  • Alphanumeric well coding
  • High chemical and temperature resistance (−196 to +121 °C)
  • Sealable with adhesive films, heat seals or CapMats
  • RNase- and DNase-free
Specifiche
  • N. di pozzetti:
    96
  • Sterili:
    -
  • Colore:
    naturale
  • Descrizione:
    Fondo piatto (pozzetto a camino)
  • Seq:
    17
  • Cat. No.:
    736-0121
  • Profilo del pozzetto:
    Fondo piatto
  • Modello:
    736-0121
  • Volume di lavoro:
    25 - 370 µl
  • Volume totale:
    392 µl