Cell scraper per colture cellulari
Cell scraper a lama oscillante (18 mm), 280 mm
Ideati per una rimozione meccanica, delicata e agevole di cellule aderenti da superfici di crescita. Ogni raschietto è dotato di una lama da 18 mm pivotante a 60°, per poter raggiungere superfici difficilmente accessibili.
- Lama dal design ottimizzato per la massima raccolta cellulare
- Contatto uniforme con la superficie di crescita, deformazione meccanica minima e raccolta cellulare efficace, anche da superfici di difficile accesso
- Accumulo della sospensione ridotto al minimo grazie alla struttura della lama
: Imballati singolarmente.
- Descrizione:Cell scraper a lama oscillante (18 mm)
- Lunghezza totale:280 mm