Multipurpose containers
60 ml, With metal screw cap, 40,00 mm, 60,00 mm, without label, aseptic packed
Codice catalogo GREI219102_300
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø est:40,00 mm
- Tipo:without label
- Versione:aseptic packed
- Capacità:60 ml
- Descrizione:With metal screw cap
- Altezza:60,00 mm
- Seq:13