Orders LinkContactUsLinkComponent
Drosophila containers
Drosophila containers
68 ml, 82,00 mm, 34 mm, 36,00 mm
Codice catalogo 525-0196
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Drosophila containers
Codice catalogo 525-0196
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
Drosophila containers
Drosophila containers
68 ml, 82,00 mm, 34 mm, 36,00 mm
Price
SFr. 154.00
Log in per disponibilità
1 * 605 ST
Product Details & Documents
PS, crystal-clear.
  • For single use only
  • Temperature resistance –20 to +60 °C
  • Without Ceaprene stopper (must be ordered separately)
Ideally suited for the cultivation of Drosophila melanogaster.
Specifiche
  • Ø est:
    36,00 mm
  • Capacità:
    68 ml
  • Altezza:
    82,00 mm
  • Seq:
    03
  • Ø interno:
    34 mm