Provette per centrifuga
14 ml, 18×95 mm, Tappo con sfiato, Colour-21390374|Colour-21390348, Round bottom, sterile, Pacco da 25
525-0406
In polistirene (PS) o polipropilene (PP) trasparente, con tappo di ventilazione a 2 posizioni, fondo tondo, sterili.
- Provette in polistirene senza graduazione, buona resistenza termica, meccanica e chimica, centrifugazione RFC 5000 ×g (rotore ad angolo fisso) o 4800 ×g (rotore oscillante)
- Provette in polipropilene con graduazione, elevata resistenza termica, meccanica e chimica, centrifugazione RFC 34 000 ×g (rotore ad angolo fisso) o 5800 ×g (rotore oscillante)
- Il tappo di ventilazione svolge due funzioni: se premuto delicatamente, fornisce una ventilazione uniforme dei contenuti delle provette; se premuto più a lungo assicura una tenuta ermetica
- Esenti da DNasi/RNasi e DNA umano, non pirogeniche
: disponibili in pacchi di 25 o confezionate singolarmente.
- Tipo di chiusura:Tappo con sfiato
- Ø×L:18×95 mm
- Confezione:Pacco da 25
- Tipo:Round bottom
- Versione:sterile
- Capacità:14 ml
- Colore tappo:Colour-21390374|Colour-21390348
- Cat. No.:525-0406
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



