Provette per centrifuga
14 ml, 18×95 mm, Tappo con sfiato, naturale, Round bottom, with writing area, sterile, Confezioni da 25
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
In polistirene (PS) o polipropilene (PP) trasparente, con tappo di ventilazione a 2 posizioni, fondo tondo, sterili.
- Provette in polistirene senza graduazione, buona resistenza termica, meccanica e chimica, centrifugazione RFC 5000 ×g (rotore ad angolo fisso) o 4800 ×g (rotore oscillante)
- Provette in polipropilene con graduazione, elevata resistenza termica, meccanica e chimica, centrifugazione RFC 34 000 ×g (rotore ad angolo fisso) o 5800 ×g (rotore oscillante)
- Il tappo di ventilazione svolge due funzioni: se premuto delicatamente, fornisce una ventilazione uniforme dei contenuti delle provette; se premuto più a lungo assicura una tenuta ermetica
- Esenti da DNasi/RNasi e DNA umano, non pirogeniche
Informazioni per l'ordine: disponibili in pacchi di 25 o confezionate singolarmente.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Tipo di chiusura:Tappo con sfiato
- Ø×L:18×95 mm
- Confezione:Confezioni da 25
- Tipo:Round bottom, with writing area
- Versione:sterile
- Capacità:14 ml
- Colore tappo:naturale
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.