Provette
12 ml, 100 mm, 16 mm
Codice catalogo 212-3150
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
In PS trasparente o PP trasparente.
- In PP: buona resistenza chimica e termica
- In PS: alta trasparenza, ideali per misurazioni visive
- Disponibili tappi a pressione su richiesta
- Utilizzabili anche come provette per centrifuga
Provette universali per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio e produzione.
Specifiche
- Ø est:16 mm
- Capacità:12 ml
- Lunghezza:100 mm
- Seq:12