ContactUsLinkComponent
Vasche, Grant Instruments, capacit bagno: 38 l, apertura superiore: 580/300 mm, livello del liquido min/max.: 130/190 mm, campo tem peratura: -15 a +200 C, tipo: S38, dimensioni interne: 690/300/200 mm 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 461-4225
Nome del fornitore:  GRANT INSTRUMENTS
Vasche, Grant Instruments, capacit bagno: 38 l, apertura superiore: 580/300 mm, livello del liquido min/max.: 130/190 mm, campo tem peratura: -15 a +200 C, tipo: S38, dimensioni interne: 690/300/200 mm 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 461-4225
Nome del fornitore:  GRANT INSTRUMENTS
Frequently Bought Together