Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
1,200 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml
Codice catalogo GERI15/1.2-1.4
Nome del fornitore:   GERING
Hydrometers
Codice catalogo GERI15/1.2-1.4
Nome del fornitore:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,200 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml
Price
SFr. 58.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Seq:
    07
  • Divisione:
    0,002 g/ml
  • Range di misura:
    1,200 - 1,400 g/ml