Hydrometers
1,200 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml
Codice catalogo GERI15/1.2-1.3
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Seq:06
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,200 - 1,300 g/ml