Hydrometers
1,000 - 1,500 g/ml, 0,005 g/ml
Codice catalogo GERI15/1.0-1.5
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Seq:04
- Divisione:0,005 g/ml
- Range di misura:1,000 - 1,500 g/ml