Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Saccharometers
10 - 20%, 0,1, 4…26 °C
Codice catalogo 641-0002
Nome del fornitore:   GERING
Saccharometers
Codice catalogo 641-0002
Nome del fornitore:  GERING
Saccharometers
Saccharometers
10 - 20%, 0,1, 4…26 °C
Price
243.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers with temperature correction scale are suitable for the official testing in breweries especially on wort.
Specifiche
  • Range di temperatura:
    4…26 °C
  • Seq:
    04
  • Divisione:
    0,1
  • Range di misura:
    10 - 20%