Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Saccharometers
0 - 20 %, 0,1, 4…26 °C
N° de catalogue 641-0000
Fournisseur:   GERING
Saccharometers
N° de catalogue 641-0000
Fournisseur:  GERING
Saccharometers
Saccharometers
0 - 20 %, 0,1, 4…26 °C
Prix
SFr. 175.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers with temperature correction scale are suitable for the official testing in breweries especially on wort.
Spécifications
  • Range di temperatura:
    4…26 °C
  • Seq:
    02
  • Divisione:
    0,1
  • Range di misura:
    0 - 20 %
  • Cat. No.:
    641-0000