Brix saccharimeters
30 - 60 °Brix, 1,0, 300 mm
Codice catalogo 614-0083
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:21
- Divisione:1,0
- Range di misura:30 - 60 °Brix