Brix saccharimeters
30 - 60 °Brix, 1,0, 20 °C, 230 mm
Codice catalogo 614-0082
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:230 mm
- Seq:09
- Temperatura di calibrazione:20 °C
- Divisione:1,0
- Range di misura:30 - 60 °Brix
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..