Brix saccharimeters
0 - 30 °Brix, 1,0, 20 °C, 230 mm
Codice catalogo 635-0318
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:230 mm
- Seq:08
- Temperatura di calibrazione:20 °C
- Divisione:1,0
- Range di misura:0 - 30 °Brix