Brix saccharimeters
60 - 70 °Brix, 0,1, 350 mm
614-0079
: GERING
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
- Lunghezza:350 mm
- Seq:17
- Divisione:0,1
- Range di misura:60 - 70 °Brix
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals