Brix saccharimeters
20 - 30 °Brix, 0,1, 350 mm
Codice catalogo 635-0317
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:350 mm
- Seq:13
- Divisione:0,1
- Range di misura:20 - 30 °Brix