Orders LinkContactUsLinkComponent
Brix saccharimeters
80 - 90 °Brix, 0,1, 20 °C, 290 mm
Codice catalogo 614-0075
Nome del fornitore:   GERING
Brix saccharimeters
Codice catalogo 614-0075
Nome del fornitore:  GERING
Brix saccharimeters
Brix saccharimeters
80 - 90 °Brix, 0,1, 20 °C, 290 mm
Price
SFr. 55.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brix saccharimeters with a reference temperature of 20 °C.
Specifiche
  • Lunghezza:
    290 mm
  • Seq:
    07
  • Temperatura di calibrazione:
    20 °C
  • Divisione:
    0,1
  • Range di misura:
    80 - 90 °Brix