Density Hydrometers
3,500 - 4,000 g/ml, 0,01, 300 mm
Codice catalogo GERI0168
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:20
- Divisione:0,01
- Range di misura:3,500 - 4,000 g/ml