Density Hydrometers
3,000 - 3,500 g/ml, 0,01, 300 mm
Codice catalogo GERI0167
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:19
- Divisione:0,01
- Range di misura:3,000 - 3,500 g/ml