Density Hydrometers
2,000 - 2,500 g/ml, 0,01, 300 mm
Codice catalogo GERI0165
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Seq:17
- Divisione:0,01
- Range di misura:2,000 - 2,500 g/ml
- Cat. No.:GERI0165