Calibrated hydrometers
Hydrometer, 1,000 – 1,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Codice catalogo GERI0150
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
These density hydrometers are calibrated at 20 °C.
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer
- Lunghezza:300 mm
- Seq:03
- Divisione:0,005 g/ml
- Range di misura:1,000 – 1,500 g/ml