Density hydrometers
1,400 - 1,600 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Codice catalogo GERI0116
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Specifiche
- Lunghezza:280 mm
- Seq:005
- Divisione:0,002 g/ml
- Range di misura:1,400 - 1,600 g/ml