Density hydrometers
0,600 - 0,800 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Codice catalogo GERI0112
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Specifiche
- Lunghezza:280 mm
- Seq:001
- Divisione:0,002 g/ml
- Range di misura:0,600 - 0,800 g/ml