Hydrometers with thermometer
1,400 - 1,500 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Codice catalogo 614-0061
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers with integral thermometer.
Specifiche
- Range di temperatura:0…35 °C
- Lunghezza:350 mm
- Seq:09
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,400 - 1,500 g/ml