Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers with thermometer
1,200 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Codice catalogo 614-0048
Nome del fornitore:   GERING
Hydrometers with thermometer
Codice catalogo 614-0048
Nome del fornitore:  GERING
Hydrometers with thermometer
Hydrometers with thermometer
1,200 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Price
SFr. 85.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers with integral thermometer.
Specifiche
  • Range di temperatura:
    0…35 °C
  • Lunghezza:
    350 mm
  • Seq:
    07
  • Divisione:
    0,001 g/ml
  • Range di misura:
    1,200 - 1,300 g/ml