Hydrometers with thermometer
0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Codice catalogo 614-0045
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers with integral thermometer.
Specifiche
- Range di temperatura:0…35 °C
- Lunghezza:350 mm
- Seq:04
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:0,900 - 1,000 g/ml