Hydrometers with thermometer
0,600 - 0,700 g/ml, 0,001 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Codice catalogo 614-0581
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers with integral thermometer.
Specifiche
- Range di temperatura:0…35 °C
- Lunghezza:350 mm
- Seq:01
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:0,600 - 0,700 g/ml
- Cat. No.:614-0581
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.