Hydrometers
1,700 - 1,800 g/l, 0,001 g/ml
Codice catalogo GERI0093
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Informazioni per l'ordine: Supplied in a velvet lined case.
Specifiche
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,700 - 1,800 g/l
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..