Hydrometers
1,600 - 1,700 g/l, 0,001 g/ml
Codice catalogo GERI0092
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
: Supplied in a velvet lined case.
Specifiche
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:1,600 - 1,700 g/l