Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
1,400 - 1,500 g/l, 0,001 g/ml
Codice catalogo GERI0090
Nome del fornitore:   GERING
Hydrometers
Codice catalogo GERI0090
Nome del fornitore:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,400 - 1,500 g/l, 0,001 g/ml
Price
39.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
 : Supplied in a velvet lined case.
Specifiche
  • Divisione:
    0,001 g/ml
  • Range di misura:
    1,400 - 1,500 g/l